L(+)-Diethyltartrat

Lieferant: Molekula

Synonyme: (+)-Diethyl-L-tartrat, L(+)-Threarsäurediethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäurediethylester, L(+)-Weinsäurediethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäurediethylester, (R,R)-(+)-Weinsäurediethylester, (R,R)-(+)-Diethyltartrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäurediethylester

M21104641
MOLEM21104641EA 0 EUR
MOLEM21104641
L(+)-Diethyltartrat
L(+)-Diethyltartrat
Formel: C₈H₁₄O₆
Molecular Weight: 206,2 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18,7 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009143
CAS-Nummer: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR