L(-)-Mannose
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
M21123215
MOLEM21123215EA
0
EUR
MOLEM21123215
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180,16 g/mol Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00136021 CAS-Nummer: 10030-80-5 EINECS: 233-080-2 |