3-Methoxybenzylalkohol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)anisol, (3-Methoxyphenyl)methanol

M21339226
MOLEM21339226EA 0 EUR
MOLEM21339226
3-Methoxybenzylalkohol
3-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004637
CAS-Nummer: 6971-51-3
EINECS: 230-200-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR