1,2,3,4-Tetrafluorbenzol

Lieferant: Molekula

M21602144
MOLEM21602144EA 0 EUR
MOLEM21602144
1,2,3,4-Tetrafluorbenzol
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,811 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000285
CAS-Nummer: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR