tert-Butylisocyanat

Lieferant: Molekula

M21858533
MOLEM21858533EA 0 EUR
MOLEM21858533
tert-Butylisocyanat
tert-Butylisocyanat
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99,13 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –25 °C
Dichte: 0,8359 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002035
CAS-Nummer: 1609-86-5
EINECS: 216-544-9
UN: 2484
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR