3-Chlorsalicylsäure
Lieferant: Molekula
M22382330
MOLEM22382330EA 228 EUR
MOLEM22382330
3-Chlorsalicylsäure
3-Chlorsalicylsäure
Formel: C₇H₅ClO₃
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…183,5 °C
MDL: MFCD00010390
CAS-Nummer: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5