(±)-1,1′-Bi-2-naphthol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, 2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 1,1'-Bi-2-naphthol, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
M22387835
MOLEM22387835EA 0 EUR
MOLEM22387835
(±)-1,1′-Bi-2-naphthol
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 286,33 g/mol
MDL: MFCD00004068
CAS-Nummer: 602-09-5
EINECS: 210-014-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III