4-Methoxyindol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 4-Methoxy-1H-indole, Indol-4-yl methyl ether

M22392286
MOLEM22392286EA 0 EUR
MOLEM22392286
4-Methoxyindol
4-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…68 °C
MDL: MFCD00009737
CAS-Nummer: 4837-90-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR