18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan

M22496783
MOLEM22496783EA 0 EUR
MOLEM22496783
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₄O₆
Molecular Weight: 264,32 g/mol
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR