2,5-Dihydroxybenzoesäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: Gentisinsäure

M22620684
MOLEM22620684EA 0 EUR
MOLEM22620684
2,5-Dihydroxybenzoesäure
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002460
CAS-Nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR