(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
M22647659
MOLEM22647659EA 0 EUR
MOLEM22647659
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004347
CAS-Nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3