3-Chlorzimtsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-(m-Chlorphenyl)propensäure, 3-Chlorcinnamsäure, 3-(3-Chlorphenyl)propensäure
M22709700
MOLEM22709700EA 0 EUR
MOLEM22709700
3-Chlorzimtsäure
3-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182,61 g/mol
MDL: MFCD00004384
CAS-Nummer: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3