5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin

Lieferant: Molekula

M23205168
MOLEM23205168EA 0 EUR
MOLEM23205168
5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
Molecular Weight: 227,87 g/mol
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00127818
CAS-Nummer: 36082-50-5
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR