1-Aza-15-krone-5 (1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecan)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane, 1-Aza-15-crown 5-Ether, 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
M23329413
MOLEM23329413EA
0
EUR
MOLEM23329413
1-Aza-15-krone-5 (1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecan)
1-Aza-15-krone-5 (1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecan)
Formel:
C₁₀H₂₁NO₄ Molecular Weight: 219.28 g/mol |
MDL:
MFCD00075465 CAS-Nummer: 66943-05-3 EINECS: 266-523-3 |