D(+)-Tyrosin
Lieferant: Molekula
Synonyme: (R)-(+)-p-Hydroxyphenylalanin, H-D-Tyr-OH, (R)-(+)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, D(+)-p-Hydroxyphenylalanin
M24028905
MOLEM24028905EA 0 EUR
MOLEM24028905
D(+)-Tyrosin
D(+)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
MDL: MFCD00063073
CAS-Nummer: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970