(R)-(-)-2-Butanol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: (R)-(-)-Ethyl-methylcarbinol, (R)-(-)-sec-Butylalkohol, (R)-(-)-2-Hydroxybutan, (R)-(-)-Methyl-ethylcarbinol, (R)-(-)-sec-Butanol

M24349831
MOLEM24349831EA 0 EUR
MOLEM24349831
(R)-(-)-2-Butanol
(R)-(-)-2-Butanol
Formel: C₄H₁₀O
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 99
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0.807 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064280
CAS-Nummer: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR