3-Indolcarbaldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme: Indol-3-carboxaldehyd
M24811401
MOLEM24811401EA 0 EUR
MOLEM24811401
3-Indolcarbaldehyd
3-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005622
CAS-Nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8