1,5-Dihydroxynaphthalin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1,5-Naphthalindiol

M24882482
MOLEM24882482EA 0 EUR
MOLEM24882482
1,5-Dihydroxynaphthalin
1,5-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 180
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003980
CAS-Nummer: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN: 3077
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR