2-Brombenzylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2-Bromophenyl)methanol
M25429515
MOLEM25429515EA 0 EUR
MOLEM25429515
2-Brombenzylalkohol
2-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
MDL: MFCD00004600
CAS-Nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4