L(+)-Penicillamin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
M25587231
MOLEM25587231EA
0
EUR
MOLEM25587231
L(+)-Penicillamin
L(+)-Penicillamin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Molecular Weight: 149,21 g/mol |
MDL:
MFCD00064303 CAS-Nummer: 1113-41-3 EINECS: 214-203-9 |