(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
M25963926
MOLEM25963926EA
0
EUR
MOLEM25963926
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol |
MDL:
MFCD00064404 CAS-Nummer: 20989-17-7 |