Tetramethylammoniumhydroxid 25% aqueous solution
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
M26136897
MOLEM26136897EA
0
EUR
MOLEM26136897
Tetramethylammoniumhydroxid 25% aqueous solution
Tetramethylammonium hydroxide
Formel:
C₄H₁₃NO Molecular Weight: 91.15 g/mol Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008280 CAS-Nummer: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8 II Merck Index: 14,09224 |