4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Fluorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Fluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid
M26460716
MOLEM26460716EA 0 EUR
MOLEM26460716
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
Molecular Weight: 162,59 g/mol
MDL: MFCD00012942
CAS-Nummer: 823-85-8
EINECS: 212-521-2