3-Brom-1-propanol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3-hydroxypropan, Trimethylenbromhydrin

M26580591
MOLEM26580591EA 0 EUR
MOLEM26580591
3-Brom-1-propanol
3-Brom-1-propanol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 138,99 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002942
CAS-Nummer: 627-18-9
EINECS: 210-986-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR