Tetraethylammoniumbromid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Tetrylammoniumbromid
M26739038
MOLEM26739038EA
0
EUR
MOLEM26739038
Tetraethylammoniumbromid
Tetraethylammoniumbromid
Formel:
C₈H₂₀BrN Schmelzpunkt: > 285 °C Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011825 CAS-Nummer: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |