4-Nitrophenol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1-Hydroxy-4-nitrobenzol

M26742594
MOLEM26742594EA 0 EUR
MOLEM26742594
4-Nitrophenol
4-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Siedepunkt: 279
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 169
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007331
CAS-Nummer: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06654

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR