2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Chinolinsäureanhydrid
M26885425
MOLEM26885425EA 0 EUR
MOLEM26885425
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Formel: C₇H₃NO₃
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146 °C
MDL: MFCD00005915
CAS-Nummer: 699-98-9
EINECS: 211-834-1