2,3-Dibrompropen

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2,3-Dibromo-1-propene

M26909269
MOLEM26909269EA 0 EUR
MOLEM26909269
2,3-Dibrompropen
2,3-Dibrompropen
Formel: C₃H₄Br₂
Molecular Weight: 199,87 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000211
CAS-Nummer: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
Merck Index: 13,03050

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR