1-(3,4-Dichlorphenyl)piperazin
Lieferant: Molekula
Achtung
M27310081
MOLEM27310081EA 0 EUR
MOLEM27310081
1-(3,4-Dichlorphenyl)piperazin
1-(3,4-Dichlorphenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 231.12 g/mol
Siedepunkt: 370
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023128
CAS-Nummer: 57260-67-0
EINECS: 260-652-9