(±)-Pipecolinsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: H-DL-Homopro-OH, (±)-2-Piperidincarbonsäure

M27607519
MOLEM27607519EA 0 EUR
MOLEM27607519
(±)-Pipecolinsäure
(±)-Pipecolinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129.16 g/mol
MDL: MFCD00064347
CAS-Nummer: 535-75-1
EINECS: 208-616-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR