10-Undecensäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Undecylensäure, Undec-10-ensäure

M27738770
MOLEM27738770EA 0 EUR
MOLEM27738770
10-Undecensäure
Undec-10-enoic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molecular Weight: 184,28 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 146 °C
MDL: MFCD00004442
CAS-Nummer: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR