3-Formylbenzoesäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-Carboxybenzaldehyd, Isophthalaldehydsäure

M27812700
MOLEM27812700EA 0 EUR
MOLEM27812700
3-Formylbenzoesäure
3-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
MDL: MFCD00039575
CAS-Nummer: 619-21-6
EINECS: 210-585-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR