2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd
Lieferant: Molekula
M27948154
MOLEM27948154EA 0 EUR
MOLEM27948154
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003310
CAS-Nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0