(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
D(+)-Campher-10-sulfonsäure, (1S)-(+)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure
M28017028
MOLEM28017028EA
0
EUR
MOLEM28017028
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure
Formel:
C₁₀H₁₆O₄S Molecular Weight: 232,3 g/mol Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 195 °C |
MDL:
MFCD00064157 CAS-Nummer: 3144-16-9 EINECS: 221-554-1 |