Sarkosin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
N-Methylglycin, Sarcosin, N-Methylglycocoll, H-Sar-OH, (Methylamino)essigsäure
M29103605
MOLEM29103605EA
0
EUR
MOLEM29103605
Sarkosin
Sarkosin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89,09 g/mol Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 63 °C Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004279 CAS-Nummer: 107-97-1 EINECS: 203-538-6 Merck Index: 12,08519 |