3-Phenoxypropionsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-Penoxypropionic acid, 3-Phenoxypropanoic acid
M29353362
MOLEM29353362EA
0
EUR
MOLEM29353362
3-Phenoxypropionsäure
3-Phenoxypropionsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 92 °C |
MDL:
MFCD00002769 CAS-Nummer: 7170-38-9 EINECS: 230-518-4 |