Pyridiniumchlorochromat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
PCC
M29524115
MOLEM29524115EA
0
EUR
MOLEM29524115
Pyridiniumchlorochromat
Pyridinium chlorochromate
Formel:
C₅H₆ClCrNO₃ Molecular Weight: 215,56 g/mol Schmelzpunkt: 205 °C |
MDL:
MFCD00013106 CAS-Nummer: 26299-14-9 EINECS: 247-595-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08064 |