4-Chlor-o-toluidin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-chlortoluol, 4-Chlor-2-methylanilin
M29547140
MOLEM29547140EA 0 EUR
MOLEM29547140
4-Chlor-o-toluidin
4-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27,2 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007842
CAS-Nummer: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III