9,10-Dibromanthracen
Lieferant: Molekula
Achtung
M29675774
MOLEM29675774EA 0 EUR
MOLEM29675774
9,10-Dibromanthracen
Formel: C₁₄H₈Br₂
Siedepunkt: 427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Dichte: 1,981 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001244
CAS-Nummer: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041