3-Pyridon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-Pyridinol, β-Pyridon, 3-Hydroxypyridin
M29728214
MOLEM29728214EA 0 EUR
MOLEM29728214
3-Pyridon
3-Pyridon
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006378
CAS-Nummer: 109-00-2
EINECS: 203-637-4