4-Chlorzimtsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Chlorcinnamsäure, 3-(p-Chlorphenyl)propensäure, 3-(4-Chlorphenyl)propensäure
M29907936
MOLEM29907936EA 0 EUR
MOLEM29907936
4-Chlorzimtsäure
4-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182,61 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 252…254 °C
MDL: MFCD00004396
CAS-Nummer: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8