2-Fluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
M30255446
MOLEM30255446EA 0 EUR
MOLEM30255446
2-Fluoranilin
2-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007642
CAS-Nummer: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1,III