1-Naphthylacetat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Essigsäure(1-naphthyl)ester, Essigsäure(α-naphthyl)ester, α-Naphthylacetat
M30256183
MOLEM30256183EA 0 EUR
MOLEM30256183
1-Naphthylacetat
1-Naphthylacetat
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Dichte: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003922
CAS-Nummer: 830-81-9
EINECS: 212-599-8