5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-(5-Brom-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-bromphenol
M30294608
MOLEM30294608EA 0 EUR
MOLEM30294608
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
MDL: MFCD00191850
CAS-Nummer: 1450-75-5