3-Pyridinsulfonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Pyridine-3-sulphonic acid
M30531969
MOLEM30531969EA 0 EUR
MOLEM30531969
3-Pyridinsulfonsäure
3-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molecular Weight: 159.16 g/mol
MDL: MFCD00006381
CAS-Nummer: 636-73-7
EINECS: 211-265-9