4-Hexylresorcin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 4-Hexylresorcinol

M30558071
MOLEM30558071EA 0 EUR
MOLEM30558071
4-Hexylresorcin
4-Hexylresorcin
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194.27 g/mol
Siedepunkt: 333
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002284
CAS-Nummer: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR