2,5-Difluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
M30567445
MOLEM30567445EA 0 EUR
MOLEM30567445
2,5-Difluoranilin
2,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007651
CAS-Nummer: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN: 2941
ADR: 6.1,III