4-(Methylamino)benzoesäure
Lieferant: Molekula
M30597436
MOLEM30597436EA
0
EUR
MOLEM30597436
4-(Methylamino)benzoesäure
4-(Methylamino)benzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 159 °C |
MDL:
MFCD00002535 CAS-Nummer: 10541-83-0 EINECS: 234-121-7 |