Phenoxyethanol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol, Monophenylglycol, ω-Hydroxyphenetol, β-Hydroxyphenetol, Phenylcellosolve
M30650496
MOLEM30650496EA 0 EUR
MOLEM30650496
Phenoxyethanol
Phenoxyethanol
Formel: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 245
Schmelzpunkt: 13
Dichte: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002857
CAS-Nummer: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM