Nicotinsäure (Niacin)
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin
M30865573
MOLEM30865573EA
0
EUR
MOLEM30865573
Nicotinsäure (Niacin)
Nicotinsäure (Niacin)
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123,11 g/mol Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 142 °C Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006391 CAS-Nummer: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Merck Index: 13,06552 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...